Learn More
Chemsplash Double Stitched 24 in. Premium Mob Cap
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- 14 g Non-Woven Polypropylene
- Double Stitched
- Elasticated
- 24 in.
- One Size
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cofia |
| Tamaño | 24 in. |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |
| Desechables | Single-use |
| Sin látex | Sí |
| Esterilidad | No estéril |