Learn More
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Green
White
Descripción
- Covers the full head, as required by the HACCP process
- Extra comfort with double elastic to ensure excellent retention
- Ability to use color code for tracking
- 12 g/m2 fabric weight
Especificaciones
Material | Polypropylene |
Color | Black |
Desechables | Yes |
Incluye | Caps and Wall Dispenser |
Para utilizar con (aplicación) | Industrial, Laboratory |
Tipo de diseño | Clip Cap |
Esterilidad | Non-sterile |
Certificaciones/conformidad | EN ISO 9001 |
Cantidad | 250 Pk. |
Dimensiones (L x An) | 40 x 55 cm |