missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DOT1L Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18785533 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. unitSize
18785533 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18785533

Marca: Novus Biologicals NB10040845

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 11 publications

DOT1L Polyclonal specifically detects DOT1L in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Chromatin Immunoprecipitation Sequencing, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Clasificación Polyclonal
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.