Learn More
Doppel Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18690465 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18690465 50 μg 50 microlitros
18621982 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18690465
Marca: Novus Biologicals NBP29700450ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Doppel Polyclonal antibody specifically detects Doppel in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Doppel
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:3000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen dJ1068H6.4, DOPPEL, DPLprion gene complex, downstream, MGC41841, Prion protein 2, prion protein 2 (dublet), PrPLPprion-like protein doppel
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Doppel (Accession#: NP_036541.2; Met1-Gly152)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23627
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG