missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dopamine Receptor D4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18641621 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18641621 0.1 mL 0.10 ml
18652691 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18641621

Brand: Novus Biologicals NBP2924180.1ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Dopamine Receptor D4 Polyclonal antibody specifically detects Dopamine Receptor D4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno Dopamine Receptor D4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen D(2C) dopamine receptor, D(4) dopamine receptor, D4DR, Dopamine D4 receptor, dopamine receptor D4, seven transmembrane helix receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Dopamine Receptor D4 (P21917). MGNRSTADADGLLAGRGPAAGASAGASAGLAGQGAAALVGGVLLIGAVLAGNSLVCVSVATERALQTPTNSFIVSLAAADLLLALLVLPLFVYSEVQGGA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1815
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.