Learn More
Dopamine D3R/DRD3 Antibody (JE33-33), Novus Biologicals™
Código de producto. 30116694 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30116694 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30116694
Marca: Novus Biologicals NBP332277
Rabbit Monoclonal Antibody
Dopamine D3R/DRD3 Monoclonal antibody specifically detects Dopamine D3R/DRD3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Dopamine D3R/DRD3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon JE33-33
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:2000
Formulación 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen D(3) dopamine receptor, D3DR, Dopamine D3 receptor, dopamine receptor D3, essential tremor 1, ETM1, FET1, MGC149204, MGC149205
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within Human Dopamine D3R/DRD3 aa 1-50/ 400. (Uniprot: P35462)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1814
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG