Learn More
Dopamine D3R/DRD3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 463.00€
Especificaciones
| Antígeno | Dopamine D3R/DRD3 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18637691
|
Novus Biologicals
NBP2-92178-0.02ml |
0.02 mL |
190.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18645500
|
Novus Biologicals
NBP2-92178-0.1ml |
0.1 mL |
463.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dopamine D3R/DRD3 Polyclonal antibody specifically detects Dopamine D3R/DRD3 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| Dopamine D3R/DRD3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| GPCR | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 1814 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse, Rat | |
| D(3) dopamine receptor, D3DR, Dopamine D3 receptor, dopamine receptor D3, essential tremor 1, ETM1, FET1, MGC149204, MGC149205 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Dopamine D3R/DRD3 (NP_000787.2). MASLSQLSGHLNYTCGAENSTGASQARPHAYYALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSR | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |