Descripción
Dopamine D3R/DRD3 Polyclonal antibody specifically detects Dopamine D3R/DRD3 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Dopamine D3R/DRD3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | D(3) dopamine receptor, D3DR, Dopamine D3 receptor, dopamine receptor D3, essential tremor 1, ETM1, FET1, MGC149204, MGC149205 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Dopamine D3R/DRD3 (NP_000787.2). MASLSQLSGHLNYTCGAENSTGASQARPHAYYALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSR |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |