Learn More
Dopamine D1R/DRD1 Antibody (SG2-D1a), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18689519 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18689519 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18689519
Marca: Novus Biologicals NB11060017JF646
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Dopamine D1R/DRD1 Monoclonal antibody specifically detects Dopamine D1R/DRD1 in Mouse, Rat, Bovine (Negative), Canine (Negative), Human (Negative), Porcine (Negative), Rabbit (Negative), Sheep (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry Free-Floating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Dopamine D1R/DRD1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Free Floating)
Clasificación Monoclonal
Clon SG2-D1a
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen D(1A) dopamine receptor, D1DR, DADR, Dopamine D1 receptor, dopamine receptor D1, DRD1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant rat Dopamine Receptor D1 protein near the C-terminus. [Swiss-Prot# P18901]
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1812
Especies diana Mouse, Rat, Bovine (Negative), Canine (Negative), Human (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ