Learn More
Novus Biologicals™ Dopamine beta-Hydroxylase Antibody (DBH/7222) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Código de producto. 30062460 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30062460 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30062460 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326920AF647
Mouse Monoclonal Antibody
Dopamine beta-Hydroxylase Monoclonal antibody specifically detects Dopamine beta-Hydroxylase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Dopamine beta-Hydroxylase
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon DBH/7222
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen DBM, dopamine beta-hydroxylase, dopamine beta-hydroxylase (dopamine beta-monooxygenase), Dopamine beta-monooxygenase, EC 1.14.17.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa200-400) of human Dopamine beta-Hydroxylase protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Lipid and Metabolism, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1621
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.