Learn More
Novus Biologicals™ Dopamine beta-Hydroxylase Antibody (DBH/7222) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Dopamine beta-Hydroxylase Monoclonal antibody specifically detects Dopamine beta-Hydroxylase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Dopamine beta-Hydroxylase |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | DBH/7222 |
| Conjugado | Alexa Fluor 647 |
| Formulación | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gen | DBM, dopamine beta-hydroxylase, dopamine beta-hydroxylase (dopamine beta-monooxygenase), Dopamine beta-monooxygenase, EC 1.14.17.1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment (around aa200-400) of human Dopamine beta-Hydroxylase protein (exact sequence is proprietary) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?