Learn More
Equip Labo™ Armario con puertas
Código de producto. 12605592
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
45 x 54 x 72 cm
45 x 84 x 72 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
12605592 45 x 84 x 72 cm cada uno
12641872 45 x 54 x 72 cm cada uno
2 options
Código de producto. 12605592
missing translation for 'mfr': Equip Labo™ 8614
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
With a width of 54 or 84cm, this rich, robust, reliable frosted white melamine panel cabinet includes1 adjustable shelf, 4 wheels, and 2 brakes.
  • Altura del sobremesa en seco 90 cm
  • Carga máx. de 130 kg
  • Cumple con las normas AFNOR 15201
  • Base metálica de 30 x 30 mm con revestimiento epoxi blanco, resistente a los golpes
  • Pata con cilindro ajustable
  • Panel frontal azul con melamina
  • Banda de sujeción fluida en melamina blanca
  • Parte posterior y estante de melamina blanco y resistente al agua, borde azul, 19 mm de grosor, 150 mm de profundidad,220 mm de alto, adecuado para grifos y tomas eléctricas
Especificaciones
Tipo de producto Armario con puertas
Color Blanco
Tipo de cabina Armario con puertas
Fondo (métrico) 45 cm
Dimensiones (Pr x An x Al) 45 x 84 x 72 cm
Tipo de puerta 2 puertas
Altura (métrico) 72 cm
N.º de puertas 2
N.º de estantes 1
Garantía 12 meses
Anchura (métrico) 84 cm