missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Código de producto. 18535544 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18535544 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18535544 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1754400.5mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Donkey Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Sheep samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion, Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Immunoassay
Clasificación Polyclonal
Concentración 4.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Donkey
Inmunógeno Purified Sheep IgG (H&L)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on sheep IgG and light chains on all sheep immunoglobulins. This antibody has been pre-adsorbed against human, mouse, and rabbit IgG.
Especies diana Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.