Learn More
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Código de producto. 30230800 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
30230800 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Código de producto. 30230800 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB7184IR
Donkey Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Donkey
Inmunógeno This Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against rabbit IgG.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG