Learn More
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 488 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG (H+L) |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Dot Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | DyLight 488 |
| Dilución | Western Blot 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:5000, Dot Blot, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:20000 |
| Especie del huésped | Donkey |
| Inmunógeno | Rabbit IgG whole molecule |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 0.1 mg |
| Mostrar más |
For Research Use Only