missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 800 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Código de producto. 18514690 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18514690 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18514690 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP172939

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Donkey Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado DyLight 800
Dilución Western Blot 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:20000
Formulación Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Especie del huésped Donkey
Inmunógeno Mouse IgG whole molecule
Método de purificación Multi-step
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Reconstitución Reconstitute with 100 μg deionized water (or equivalent).
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store lyophilized antibody at 4°C in the dark. Aliquot reconstituted liquid and store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.