missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG (H+L) |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | DyLight 488 |
| Dilución | Western Blot 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:20000 |
| Especie del huésped | Donkey |
| Inmunógeno | Mouse IgG whole molecule |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 0.1 mg |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Spot an opportunity for improvement?