Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human DOK2. The DOK2 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 9046 |
| Especie | Human |
| Pureza | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulación | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Competition |
| Símbolo de gen | DOK2 |
| Peso molecular | 26 kDa |
| Cantidad | 100 μl |
| Estado normativo | RUO |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?