missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DOG1/TMEM16A Antibody (rDG1/447), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18534905 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18534905 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18534905

Marca: Novus Biologicals NBP321076JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DOG1/TMEM16A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rDG1/447
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human DOG1/TMEM16A protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55107
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.