missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DOG1/TMEM16A Antibody (OTI1C8), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18155803 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18155803 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18155803

Marca: Novus Biologicals NBP271987AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DOG1/TMEM16A Monoclonal specifically detects DOG1/TMEM16A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DOG1/TMEM16A
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C8
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A
Símbolos de los genes ANO1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-333 of human DOG1/TMEM16A (NP_060513) produced in E.coli.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55107
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.