Learn More
Novus Biologicals™ DOG1/TMEM16A Antibody (Novartis patent anti-TMEM16A) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Especificaciones
| Antígeno | DOG1/TMEM16A |
|---|---|
| Clon | Novartis patent anti-TMEM16A |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30044591
|
Novus Biologicals™
NBP3-27985-50ug |
50 μg |
213.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30044431
|
Novus Biologicals™
NBP3-27985-100ug |
100 μg |
338.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30044928
|
Novus Biologicals™
NBP3-27985-1mg |
1 mg |
920.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssayEspecificaciones
| DOG1/TMEM16A | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Human | |
| Q5XXA6 | |
| 55107 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
| Novartis patent anti-TMEM16A | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A | |
| ANO1/ TMEM16A | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |