Learn More
Novus Biologicals™ DOG1/TMEM16A Antibody (Novartis patent anti-TMEM16A) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DOG1/TMEM16A |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Novartis patent anti-TMEM16A |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | Q5XXA6 |
| Alias de gen | ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | ANO1/ TMEM16A |
| Mostrar más |