missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DOG1/TMEM16A Antibody (DG1/447 + DOG-1.1), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18173154 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18173154 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18173154 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234604AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DOG1/TMEM16A Monoclonal specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DOG1/TMEM16A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon DG1/447 + DOG-1.1
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A
Símbolos de los genes ANO1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human canine-1 protein (DG1/447) + A synthetic peptide from human canine-1 protein (MSDFVDWVIPDIPKDISQQIHKEKVLMVELFMREEQDKQQLL-ETCMEKERQKDEPPCNHHNTKACPDSLGSP-APSHAYHGGVL), conjugated to a carrier protein (DOG-1.1). (Uniprot: Q5XX6)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55107
Especificidad de la prueba Expression of DOG-1 protein is elevated in the gastrointestinal stromal tumors (GISTs), c-kit signaling-driven mesenchymal tumors of the GI tract. DOG-1 is rarely expressed in other soft tissue tumors, which, due to appearance, may be difficult to diagnose. Immunoreactivity for DOG-1 has been reported in 97.8 percent of scorable GISTs, including all c-kit negative GISTs. Overexpression of DOG-1 has been suggested to aid in the identification of GISTs, including Platelet-Derived Growth Factor Receptor Alpha mutants that fail to express c-kit antigen. The overall sensitivity of DOG1 and c-kit in GISTs is nearly identical: 94.4% vs. 94.7%.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.