missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DOG1/TMEM16A Antibody (DG1/2564R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582614 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18582614 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18582614 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308701AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DOG1/TMEM16A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon DG1/2564R
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A recombinant human canine-1 protein fragment (around aa 2-101) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q5XX6)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55107
Especies diana Human, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.