Learn More
Ácido dodecanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Descripción
Dodecanoic acid is used in the preparation of cosmetics, soaps, alkyd resins and wetting agents. It is also used to measure the molar mass of an unknown substance through freezing point depression. It is also used as a food additive and an active component in a treatment for acne. In addition to this, it is a substrate for acylation of certain proteins based on the murine studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido dodecanoico se utiliza en la preparación de cosméticos, jabones, resinas alquídicas y agentes humidificantes. También se utiliza para medir la masa molar de una sustancia desconocida mediante la depresión del punto de congelación. También se utiliza como aditivo alimentario y como componente activo en un tratamiento para el acné. Además de esto, es un sustrato para la acilación de ciertas proteínas en función de los estudios de la murina.
Solubilidad
Soluble en agua, benceno, acetona, alcohol, éter de petróleo, dimetil sulfóxido y dimetil formamida. Ligeramente soluble en cloroformo.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
El ácido dodecanoico se utiliza en la preparación de cosméticos, jabones, resinas alquídicas y agentes humidificantes. También se utiliza para medir la masa molar de una sustancia desconocida mediante la depresión del punto de congelación. También se utiliza como aditivo alimentario y como componente activo en un tratamiento para el acné. Además de esto, es un sustrato para la acilación de ciertas proteínas en función de los estudios de la murina.
Solubilidad
Soluble en agua, benceno, acetona, alcohol, éter de petróleo, dimetil sulfóxido y dimetil formamida. Ligeramente soluble en cloroformo.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dodecanoic acid |
Punto de fusión | 43°C to 45°C |
Densidad | 0.883 |
Punto de ebullición | 180°C (21 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 165°C (329°F) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 2500 g |
Beilstein | 1099477 |
Índice Merck | 14,5384 |
Información de solubilidad | Soluble in water,benzene,acetone,alcohol,petroleum ether,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Slightly soluble in chloroform. |