Learn More
Dodecano, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10669863 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 litros
5 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10669863 25 L Bidón de metal 25 litros
10447592 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10703413 5 L Tambor de plástico 5 litros
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10669863
Marca: Thermo Scientific Acros 365770250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Dodecane, C12H26, CAS Number-13475-82-6, heptane,2,2,4,6,6-pentamethyl, 2,2,4,6,6-pentamethyl-heptane, heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, permethyl 99a, 1L, 170.0 deg.C to 195.0 deg.C, CHEBI:77509, Undesignated, 0.7510g/mL, 236-757-, 44 deg.C, 170.34 | CAS: 13475-82-6 | C12H26 | 170.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13475-82-6
Fórmula molecular C12H26
Peso molecular (g/mol) 170.34
Número MDL MFCD00008969
Clave InChI VKPSKYDESGTTFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 26058
ChEBI CHEBI:77509
Nombre IUPAC 2,2,4,6,6-pentametilheptano
SMILES CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecane
Punto de fusión -60.0°C
Densidad 0.7510g/mL
Punto de ebullición 170.0°C to 195.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Bidón de metal
Índice de refracción 1.4190 to 1.4230
Cantidad 25 L
Gravedad específica 0.751
Sinónimo heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl, heptane,2,2,4,6,6-pentamethyl, permethyl 99a, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, 2,2,4,6,6-pentamethyl-heptane
Información de solubilidad Solubility in water: not miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.34
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecane, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.