Learn More
Dodecano, ≥99 %, grado reactivo, Honeywell™
Código de producto. p-7120396 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15627810 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15617810 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15627810
Marca: Honeywell Research Chemicals D221104500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-40-3
Fórmula molecular C12H26
Peso molecular (g/mol) 170.34
Número MDL MFCD00008969
Clave InChI SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
Nombre IUPAC dodecano
SMILES CCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecane
Punto de fusión -9.6°C
Color Incolora
Densidad 0.75g/mL at 25°C
Punto de ebullición 215°C to 217°C
Olor Characteristic
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)10CH3
Cantidad 500 mL
Beilstein 1697175
Densidad del vapor 5.96 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.33g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dodecane