Learn More
DOCK10 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18697819 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18697819 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18697819 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10060669R
Rabbit Polyclonal Antibody
DOCK10 Polyclonal antibody specifically detects DOCK10 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DOCK10
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dedicator of cytokinesis 10, dedicator of cytokinesis protein 10, DKFZp781A1532, DRIP2, KIAA0694protein zizimin 3, Nbla10300, ZIZ3dopamine receptor interacting protein 2, zizimin3, zizimin-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 100 and 150 of human dedicator of cytokinesis 10 using the numbering given in entry NP_055504.2 (GeneID 55619).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55619
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG