Learn More
Consort Electrodo de OD, galvánico, con cuerpo de Delrin y S8/BNC
El electrodo de OD, galvánico, con cuerpo de Delrin y S8/BNC es un electrodo industrial para su uso en el control de oxígeno disuelto en soluciones acuosas que cuenta con un cable de 15 m, ATC/temperatura (Pt1000) integrada, 2 conectores BNC y una cabeza de rosca S8.
Marca: Consort SZ12T
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Consort ofrece una amplia variedad de sensores analíticos electroquímicos de alta calidad y suministros de electrodos.
- Diseñado para aplicaciones de laboratorio, industriales, biotecnológicas y médicas
- Para su uso con medidores portátiles o de sobremesa compatibles
- Durante la calibración o medición, las soluciones se deben agitar suavemente para garantizar lecturas precisas
- Utilice soluciones de calibración frescas con valores cercanos al valor de muestra esperado
- Enjuague el electrodo entre las mediciones: primero en agua destilada y luego con la siguiente muestra a medir
- Deje que los electrodos tengan tiempo suficiente para estabilizarse durante la calibración o medición
- Un indicador de estabilidad en todos los medidores Consort le indica al usuario cuándo se deben tomar las lecturas
Especificaciones
Control de oxígeno disuelto en soluciones acuosas, entornos industriales | |
110 mm | |
2 conectores BNC, cabeza de rosca S8 | |
12 mm | |
Pt1000 |
110 mm | |
OD con ATC/temperatura | |
Medidor de OD | |
15 m | |
De 0 °C a 50 °C |