missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNMT3A Antibody (PCRP-DNMT3A-1E2), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589100 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589100 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589100 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308483AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DNMT3A Monoclonal antibody specifically detects DNMT3A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNMT3A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-DNMT3A-1E2
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3 alpha, DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3A, DNA cytosine methyltransferase 3A2, DNA Methyltransferase 3 Alpha, DNA methyltransferase HsaIIIA, DNA MTase HsaIIIA, Dnmt3a, DNMT3A2, EC 2.1.1.37, M.HsaIIIA, TBRS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length DNMT3A protein (Uniprot: Q16655)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Chromatin Research, Epigenetics, Innate Immunity, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1788
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.