missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNMT3A Antibody (64B814.1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18024676 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18024676 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18024676 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056521AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DNMT3A Monoclonal specifically detects DNMT3A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNMT3A
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 64B814.1
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow (Intracellular)
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3 alpha, DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3A, DNA cytosine methyltransferase 3A2, DNA methyltransferase HsaIIIA, DNA MTase HsaIIIA, Dnmt3a, DNMT3A2, EC 2.1.1.37, M.HsaIIIA
Símbolos de los genes DNMT3A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This DNMT3A Antibody (64B814.1) was raised against bacteria expressed HIS-tag recombinant mouse Dnmt3a.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1788
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.