missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNMT3A Antibody (64B1446) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18799003 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18799003 0.1 mg 0.10 miligramo
18748133 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18799003

Marca: Novus Biologicals NB12013888

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DNMT3A Monoclonal specifically detects DNMT3A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ChIP assay, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry Whole-Mount, CyTOF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNMT3A
Aplicaciones Western Blot, ChIP Assay, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 64B1446
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation reported in scientific literature (PMID 24623306), Flow Cytometry 1 ug per million cells, Immunohistochemistry reported in multiple pieces of scientific literature, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml. Use reported in scientific literature (PMID 22134929), Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 22134929), Immunohistochemistry (Whole-Mount) reported in scientific literature (PMID 26507142), Chromatin Immunoprecipitation (ChIP), CyTOF-ready
N.º de referencia del gen Q9Y6K1
Alias de gen 64B1446 clone, DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3 alpha, DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3A, DNA cytosine methyltransferase 3A2, DNA methyltransferase HsaIIIA, DNA MTase HsaIIIA, Dnmt3a, DNMT3A2, EC 2.1.1.37, M.HsaIIIA
Símbolos de los genes DNMT3A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This DNMT3A antibody was raised against bacteria expressed recombinant mouse Dnmt3a. The epitope was found to lie near the C-terminus (a.a. 705-908), see Chen et (2002) for details.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Modifiers, Chromatin Research, DNA Methyltransferases, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1788
Especificidad de la prueba Cross-reacts with Human (weakly) and Mouse. Not yet tested in other species.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.