Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human DNMT1. The DNMT1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The DNMT1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-84328. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 1786 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | Chromatography |
| Pureza | >80% |
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulación | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Símbolo de gen | DNMT1 |
| Tipo de etiqueta | Unlabeled |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación