missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNMT1 Antibody (DNMT1/2061), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593611 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18593611 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593611

Marca: Novus Biologicals NBP308482AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DNMT1 Monoclonal antibody specifically detects DNMT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNMT1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon DNMT1/2061
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AIM, CXXC9CXXC finger protein 9, CXXC-type zinc finger protein 9, DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1, DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1, DNA methyltransferase 1, DNA methyltransferase HsaI, DNA MTase HsaI, DNMT, Dnmt1, EC 2.1.1.37, FLJ16293, m.HsaI, MCMTMGC104992
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human DNMT1 protein fragment (around aa 767-912) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P26358)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Epigenetics, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1786
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.