missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNMT1 Antibody (4G11-C7), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18216743 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18216743 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18216743 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259344AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DNMT1 Monoclonal specifically detects DNMT1 in Human, Mouse, Fish, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNMT1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 4G11-C7
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AIM, CXXC9CXXC finger protein 9, CXXC-type zinc finger protein 9, DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1, DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1, DNA methyltransferase 1, DNA methyltransferase HsaI, DNA MTase HsaI, DNMT, Dnmt1, EC 2.1.1.37, FLJ16293, m.HsaI, MCMTMGC104992
Símbolos de los genes DNMT1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Raised against a partial protein corresponding to amino acids 620-950 of human DNMT1
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μL
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Methyltransferases, Epigenetics, Phospho Specific, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1786
Especificidad de la prueba Detects 180kDa. It will cross-react with mouse DNMT1.
Especies diana Human, Mouse, Fish, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.