missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNER Antibody (4E8), Novus Biologicals™

Código de producto. 18490469 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18490469 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18490469 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00092737M03

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DNER Monoclonal antibody specifically detects DNER in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNER
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4E8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_620711
Alias de gen bet, delta and Notch-like epidermal growth factor-related receptor, delta/notch-like EGF repeat containing, delta-notch-like EGF repeat-containing transmembrane, H_NH0150O02.1, UNQ26, WUGSC:H_NH0150O02.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DNER (NP_620711, 368 a.a. ∽ 476 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. NEKQDGSNFTCVCLPGYTGELCQSKIDYCILDPCRNGATCISSLSGFTCQCPEGYFGSACEEKVDLCASSPCQNNGTCYVDGVHFTCNCSPGFTGPTCAQLIDFCALSP
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Growth and Development, Neuronal Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92737
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.