missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNAL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | DNAL4 |
|---|---|
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16866743
|
Proteintech
10388-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16856743
|
Proteintech
10388-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Force generating protein of respiratory cilia. Produces force towards the minus ends of microtubules. Dynein has ATPase activity.Especificaciones
| DNAL4 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| O96015, Q9DCM4 | |
| 10126, 300078, 54152 | |
| DNAL4 Fusion Protein Ag0587 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| DNAL4 |
| 0.25 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| DNAL4, Dynein light chain 4, axonemal, PIG27 | |
| Dnal4 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title