missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNAL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16856743 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16856743 150 μL 150 microlitros
16866743 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16856743

Marca: Proteintech 103881AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Force generating protein of respiratory cilia. Produces force towards the minus ends of microtubules. Dynein has ATPase activity.

Especificaciones

Antígeno DNAL4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DNAL4
N.º de referencia del gen O96015, Q9DCM4
Alias de gen DNAL4, Dynein light chain 4, axonemal, PIG27
Símbolos de los genes Dnal4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DNAL4 Fusion Protein Ag0587
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10126, 300078, 54152
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.