missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNAJC19 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18520100 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18520100 0.05 mg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18520100

Marca: Novus Biologicals H00131118B01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

DNAJC19 Polyclonal antibody specifically detects DNAJC19 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNAJC19
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_660304.1
Alias de gen DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 19, DnaJ homolog subfamily C member 19, homolog of yeast TIM14, mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM14, Tim14, TIMM14TIM14Pam18
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DNAJC19 (NP_660304.1, 1 a.a. - 116 a.a.) full-length human protein. MASTVVAVGLTIAAAGFAGRYVLQAMKHMEPQVKQVFQSLPKSAFSGGYYRGGFEPKMTKREAALILGVSPTANKGKIRDAHRRIMLLNHPDKGGSPYIAAKINEAKDLLEGQAKK
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 131118
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.