Learn More
DNA-RNA Hybrid Antibody (S9.6), Novus Biologicals™
Código de producto. 30300934 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30300934 100 μg 100 microgramos
30303464 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30300934 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344628100ug
Mouse Monoclonal Antibody
DNA-RNA Hybrid Monoclonal antibody specifically detects DNA-RNA Hybrid in All samples. It is validated for ChIP assay,Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DNA-RNA Hybrid
Aplicaciones ChIP Assay, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S9.6
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DNA-RNA heteropolymer duplex prepared by transcription of phi X174 single-stranded DNA with DNA-dependent RNA polymerase
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana All species
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ