missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals DNA polymerase theta Antibody (1C11), Novus Biologicals™

Código de producto. 18308838 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18308838 0.1 mg 0.01 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18308838 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00010721M09

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DNA polymerase theta Monoclonal antibody specifically detects DNA polymerase theta in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNA polymerase theta
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1C11
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
Alias de gen DKFZp781A0112, DNA polymerase eta, EC 2.7.7.7, POLHDNA polymerase theta, polymerase (DNA directed), theta, PRO0327
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno POLQ (NP_006587, 2572 a.a. ~ 2680 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. DGFVQTILGRRRYLPGIKDNNPYRKAHAERQAINTIVQGSAADIVKIATVNIQKQLETFHSTFKSHGHREGMLQSDRTGLSRKRKLQGMFCPIRGGFFILQLHDELLYE
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Polymerases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10721
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.