Descripción
DNA Polymerase Kappa Polyclonal specifically detects DNA Polymerase Kappa in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DNA Polymerase Kappa |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml |
| Formulación | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | DINB protein, DINPPOLQDINB1EC 2.7.7.7, DNA polymerase kappa, polymerase (DNA directed) kappa |
| Símbolos de los genes | POLK |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:FAIAKELLKTEIDADFPHPLRLRLMGVRISSFPNEEDRKHQQRSIIGFLQAGNQALSATECTLEKTDKDKFVKPLEMSHKKSFFDKKRSERKWSHQDTFKCEAVNKQSFQTSQPFQVL |
| Mostrar más |
For Research Use Only