missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
DNA Polymerase Kappa Polyclonal antibody specifically detects DNA Polymerase Kappa in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | DNA Polymerase Kappa |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | DINB protein, DINPPOLQDINB1EC 2.7.7.7, DNA polymerase kappa, polymerase (DNA directed) kappa |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human DNA Polymerase Kappa (NP_057302.1).,, Sequence:, MDSTKEKCDSYKDDLLLRMGLNDNKAGMEGLDKEKINKIIMEATKGSRFYGNELKKEKQVNQRIENMMQQKAQITSQQLRKAQLQVDRFAMELEQSRNLS |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?