missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA Polymerase epsilon subunit 3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18677810 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18677810 0.1 mL 0.10 ml
18675510 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18677810 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2929510.1ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DNA Polymerase epsilon subunit 3 Polyclonal antibody specifically detects DNA Polymerase epsilon subunit 3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNA Polymerase epsilon subunit 3
Aplicaciones Western Blot, Gene Knock-Out
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Knockout Validated
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen Arsenic-transactivated protein, asTP, CHARAC17arsenic transactivated protein, CHRAC-17, CHRAC17Ybl1, Chromatin accessibility complex 17 kDa protein, DNA polymerase epsilon p17 subunit, DNA polymerase epsilon subunit 3, DNA polymerase epsilon subunit p17, DNA polymerase II subunit 3, EC 2.7.7.7, histone fold protein CHRAC17, HuCHRAC17, p17, polymerase (DNA directed), epsilon 3 (p17 subunit), YBL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-147 of human DNA Polymerase epsilon subunit 3 (NP_059139.3). MAERPEDLNLPNAVITRIIKEALPDGVNISKEARSAISRAASVFVLYATSCANNFAMKGKRKTLNASDVLSAMEEMEFQRFVTPLKEALEAYRREQKGKKEASEQKKKDKDKKTDSEEQDKSRDEDNDEDEERLEEEEQNEEEEVDN
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, DNA Polymerases, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54107
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.