missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA Polymerase epsilon p59 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18625011 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18625011 0.02 mL 0.02 ml
18654271 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18625011

Marca: Novus Biologicals NBP2920910.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DNA Polymerase epsilon p59 Polyclonal antibody specifically detects DNA Polymerase epsilon p59 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNA Polymerase epsilon p59
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen DNA polymerase epsilon subunit 2, DNA polymerase II subunit 2, DPE2DNA polymerase epsilon subunit B, EC 2.7.7.7, polymerase (DNA directed), epsilon 2 (p59 subunit)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-290 of human POLE2 (NP_002683.2). MAPERLRSRALSAFKLRGLLLRGEAIKYLTEALQSISELELEDKLEKIINAVEKQPLSSNMIERSVVEAAVQECSQSVDETIEHVFNIIGAFDIPRFVYNSERKKFLPLLMTNHPAPNLFGTPRDKAEMFRERYTILHQRTHRHELFTPPVIGSHPDESGSKFQLKTIETLLGSTTKIGDAIVLGMITQLKEGKFFLEDPTGTVQLDLSKAQFHSGLYTEACFVLAEGWFEDQVFHVNAFGFPPTEPSSTTRAYYGNINFFGGPSNTSVKTSAKLKQLEEENKDAMFVFL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, DNA Polymerases, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5427
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.