Learn More
Eppendorf™ Tubos LoBind para ADN
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8293014 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 mL
1,5 mL
2,0 ml
5 ml
15 ml
25 mL
50 mL
Envase:
1 bolsa x 500 tubos
200 tubos (2 bolsas x 100 tubos)
200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
200 tubos (5 bolsas x 40 tubos)
200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
4 bolsas de 50
Tipo de tapón:
Rosca
Tapón SnapTec™
Tapón de rosca
Tapón a presión
RCF máx.:
17 000 x g
19 500 x g
25 000 x g
25.000 x g
25 000 x g
30 000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase Tipo de tapón RCF máx. unitSize
16618742 0,5 mL 1 bolsa x 500 tubos Tapón a presión 30 000 x g paquete de 500
16628742 1,5 mL 1 bolsa x 500 tubos Tapón a presión 30 000 x g paquete de 500
16638742 2,0 ml 1 bolsa x 500 tubos Tapón a presión 25 000 x g paquete de 500
16170371 5 ml 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos) Tapón de rosca 25 000 x g paquete de 200
15571312 15 ml 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) Rosca 19 500 x g paquete de 200
17453703 25 mL 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) Tapón de rosca 17 000 x g paquete de 200
17423703 25 mL 200 tubos (5 bolsas x 40 tubos) Tapón SnapTec™ 17 000 x g paquete de 200
15581312 50 mL 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos) Rosca 19 500 x g paquete de 200
15168344 5 ml 4 bolsas de 50 Tapón a presión 25.000 x g paquete de 200
9 options
Código de producto. 16618742
Marca: Eppendorf™ 0030108400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Maximice la recuperación de muestras de ácidos nucleicos al reducir significativamente la unión de la muestra a la superficie. Los tubos LoBind para ADN Eppendorf™ son la solución ideal para la preparación de muestras y su almacenamiento a largo plazo.
Maximice la recuperación de ácidos nucleicos mediante la reducción considerable de la unión de la muestra a la superficie con estos tubos. Los tubos de polipropileno LoBind para ADN Eppendorf™ son ideales para la preparación de muestras y el almacenamiento a largo plazo.
  • El material Eppendorf™ LoBind™ garantiza una recuperación de muestras optimizada para mejorar los resultados de los ensayos
  • Sin revestimiento de superficie (p. ej., silicona) para minimizar el riesgo de interferencia de la muestra
  • Grado de pureza y limpieza de PCR certificado por lotes: sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR
  • Disponible en formatos de placas de tubo, microplaca y pocillos profundos para facilitar el escalado
  • Sellado con tapa preciso para reducir al mínimo las tasas de evaporación en formato de tubo
  • Apto para una velocidad de centrifugación de hasta 30 000 × g (25 000 × g para los tubos de 2,0 ml) para aplicaciones de biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre HDPE
Color Incolora
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Material Polipropileno
Envase 1 bolsa x 500 tubos
Cantidad 1 bolsa x 500 tubos
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma Cilíndrico
Declaraciones de limpieza Limpio para PCR
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón a presión
Tipo de producto Tube
RCF máx. 30 000 x g
Grado de pureza o calidad PCR Clean (Non-sterile)