Learn More
Eppendorf™ Tubos LoBind para ADN
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15581312 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 mL
1,5 mL
2,0 ml
5 ml
15 ml
25 mL
50 mL
Envase:
1 bolsa x 500 tubos
200 tubos (2 bolsas x 100 tubos)
200 tubos (4 bolsas x 50 tubos)
200 tubos (5 bolsas x 40 tubos)
200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
4 bolsas de 50
Tipo de tapón:
Rosca
Tapón SnapTec™
Tapón de rosca
Tapón a presión
RCF máx.:
17 000 x g
19 500 x g
25 000 x g
25.000 x g
25 000 x g
30 000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 500
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15581312
Marca: Eppendorf™ 0030122232
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Maximice la recuperación de muestras de ácidos nucleicos al reducir significativamente la unión de la muestra a la superficie. Los tubos LoBind para ADN Eppendorf™ son la solución ideal para la preparación de muestras y su almacenamiento a largo plazo.
Maximice la recuperación de ácidos nucleicos mediante la reducción considerable de la unión de la muestra a la superficie con estos tubos. Los tubos de polipropileno LoBind para ADN Eppendorf™ son ideales para la preparación de muestras y el almacenamiento a largo plazo.
  • El material Eppendorf™ LoBind™ garantiza una recuperación de muestras optimizada para mejorar los resultados de los ensayos
  • Sin revestimiento de superficie (p. ej., silicona) para minimizar el riesgo de interferencia de la muestra
  • Grado de pureza y limpieza de PCR certificado por lotes: sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR
  • Disponible en formatos de placas de tubo, microplaca y pocillos profundos para facilitar el escalado
  • Sellado con tapa preciso para reducir al mínimo las tasas de evaporación en formato de tubo
  • Apto para una velocidad de centrifugación de hasta 30 000 × g (25 000 × g para los tubos de 2,0 ml) para aplicaciones de biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre HDPE
Color del tapón Gris
Color Incolora
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polipropileno
Envase 200 tubos (8 bolsas x 25 tubos)
Cantidad 4 bolsa x 50 tubos
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Forma Cilíndrico
Declaraciones de limpieza Limpio para PCR
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Rosca
Graduated Sí
Tipo de producto Tube
RCF máx. 19 500 x g
Grado de pureza o calidad PCR Clean (Non-sterile)