missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA Ligase I Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30230329 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30230329 100 μL 100 microlitros
30230332 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30230329

Marca: Novus Biologicals NBP333540100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

DNA Ligase I Monoclonal antibody specifically detects DNA Ligase I in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNA Ligase I
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen DNA ligase 1, DNA ligase I, EC 6.5.1.1, ligase I, DNA, ATP-dependent, MGC117397, MGC130025, Polydeoxyribonucleotide synthase [ATP] 1, polydeoxyribonucleotide synthase ATP 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-91 of human DNA Ligase I (P18858).,, Sequence:, MQRSIMSFFHPKKEGKAKKPEKEASNSSRETEPPPKAALKEWNGVVSESDSPVKRPGRKAARVLGSEGEEEDEALSPAKGQKPALDCSQVS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3978
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.