Learn More
Novus Biologicals™ DNA helicase HEL308 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tienda Bio Techne ProductosSpecifications
Specifications
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Objetivo | DNA helicase HEL308 |
| Sinónimo | EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, Hel308, HEL308DNA helicase HEL308, helicase POLQ-like, helicase, POLQ-like, MGC20604, Mus308-like helicase, POLQ-like helicase |
| Símbolo de gen | HELQ |