missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DMPO Nitrone Adduct Antibody (N1664A), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18213552 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18213552 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18213552

Marca: Novus Biologicals NBP259306AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DMPO Nitrone Adduct Monoclonal specifically detects DMPO Nitrone Adduct in Mouse, Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DMPO Nitrone Adduct
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon N1664A
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 2,2-dimethyl-1-oxido-3,4-dihydropyrrol-1-ium, 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1-oxide, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline-1-oxide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 5,5-dimethyl-2-(8-octanoic acid)-1-pyrrolone-N-oxide conjugated to Ovalbumin
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Recognizes DMPO, DMPO-octanoic acid, DMPO-protein adducts and DMPO-DNA adducts. Does not cross react with non-adducted proteins or DNA.
Especies diana Mouse, Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.