missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DMAP1 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18713180 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18713180 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18713180

Marca: Novus Biologicals NB100256IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

DMAP1 Polyclonal antibody specifically detects DMAP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DMAP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DNA methyltransferase 1 associated protein 1, DNA methyltransferase 1-associated protein 1, DNMAP1DNMT1-associated protein 1, DNMT1 associated protein 1, DNMTAP1, EAF2, FLJ11543, KIAA1425DKFZp686L09142, MEAF2, SWC4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 400 and 450 of human DNA Methyltransferase 1 Associated Protein 1 using the numbering given in entry NP_061973.1 (GeneID 55929).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Chromatin Research, DNA Repair, MAP Kinase Signaling
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55929
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.